Få mere at vide
Isobutyltrimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11490137
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490137 25 g 25g
11400147 100 g 100g
11410147 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21048.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 18395-30-7 | C7H18O3Si | 178,303 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18395-30-7
Molekylær formel C7H18O3Si
Molekylvægt (g/mol) 178.303
MDL nummer MFCD00051589
InChI nøgle XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane
PubChem CID 87622
IUPAC navn trimethoxy(2-methylpropyl)silan
SMIL CC(C)C[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Kogepunkt 154 °C til 157 °C
Kemisk navn eller materiale Isobutyltrimethoxysilane
Mængde 25 g
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Brydningsindeks 1.396
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.93
FN nummer UN1993
Beilstein 2233976
Formel vægt 178.31
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.