Få mere at vide
Isobutyltrimethoxysilane, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30794242
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30794242 5 g 5g
30793019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30794242 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1350725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyltrimethoxysilane
CAS 18395-30-7
Molekylær formel C7H18O3Si
MDL nummer MFCD00051589
Mængde 5 g
SMIL CO[Si](OC)(CC(C)C)OC
Molekylvægt (g/mol) 178.30
Procent renhed 95%