missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isobutylsuccinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutylsuccinic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vægt | 174.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?