Få mere at vide
Isobutylmagnesiumchlorid, 2M opløsning i diethylether, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10493464 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10316494 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209521000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5674-02-2 | Molecular Formula: C4H9ClMg | Molecular Weight: 116.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5674-02-2 , 60-29-7
Molekylvægt (g/mol) 116.87
MDL nummer MFCD00000471
ChEBI CHEBI:75272
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutylmagnesium chloride
Navn note 2M solution in diethyl ether
Tæthed 0.8300g/mL
Flammepunkt −040°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C4H9ClMg
Lineær formel (CH3)2CHCH2MgCl
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.83
Synonym splitomicin, 1,2-dihydro-3h-naphtho 2,1-b pyran-3-one, 1,2-dihydro-3h-benzo f chromen-3-one, 1h-benzo f chromen-3 2h-one, chembl86537, 1,2-dihydrobenzo f chromen-3-one, splitomycin, tocris-1542, d09suo, splitomicin hplc , powder
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
InChI nøgle ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC(=O)OC2=C1C3=CC=CC=C3C=C2
IUPAC navn 1,2-dihydrobenzo[f]chromen-3-on
PubChem CID 5269
Formel vægt 116.87
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.