Få mere at vide
Isobutyllithium, 1,7M opløsning i heptan, AcroSeal™
Artikelnummer. 10026182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10026182 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10402493 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10026182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377591000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 920-36-5 | C4H9Li | 64,056 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-36-5 , 64742-49-0
Molekylær formel C4H9Li
Molekylvægt (g/mol) 64.056
MDL nummer MFCD01863085
InChI nøgle CCZVEWRRAVASGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyllithium, isobutyllithium solution, 2-methylpropyl lithium, lithium 2-methanidylpropane, lithium 2-methyl-1-propanide, i-butyllithium, isobutyl lithium, i-buli, isobutyllithiumsolution, iso-butyllithium 0.7m in hexanes
PubChem CID 2734901
IUPAC navn lithium;2-methanidylpropan
SMIL [Li+].CC(C)[CH2-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyllithium
Farve Gul
Navn note 1,6M-løsning i heptan
Tæthed 0.7000g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.7
Lineær formel (CH3)2CHCH2Li
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion.
Formel vægt 64.06
Procent renhed 15 til 17% (som iso-BuLi)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyllithium, 1.6M solution in heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.