Få mere at vide
Isobutylenoxid, 98%
Artikelnummer. 10653512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10653512 100 mL Glasflaske 100ml
10707392 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10653512 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 348501000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 558-30-5 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-30-5
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00066354
InChI nøgle GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylene oxide, 1,2-epoxy-2-methylpropane, isobutene oxide, isobutylene epoxide, isobutyleneoxide, oxirane, 2,2-dimethyl, 1,2-epoxyisobutane, 1,1-dimethylethylene oxide, 1,2-isobutylene oxide, 2-methyl-1-propene oxide
PubChem CID 11208
IUPAC navn 2,2-dimethyloxiran
SMIL CC1(CO1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutylene oxide
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 0.8080g/mL
Kogepunkt 51,0 °C til 52,0 °C
Flammepunkt −32 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3710 til 1,3730
Mængde 100 mL
Beilstein 17, V,1, 58
Specifik vægtfylde 0.808
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 30 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylether
Viskositet 0,513 mm2/s (20 °C)
Formel vægt 72.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutylene oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.