Få mere at vide
Isobutylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11362799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362799 1 g 1g
11372799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27698.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84110-40-7
Molekylær formel C4H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 101.94
MDL nummer MFCD00134156
InChI nøgle ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
PubChem CID 2734395
IUPAC navn 2-methylpropylboronsyre
SMIL CC(C)CB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutylboronic acid
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 1 g
Formel vægt 101.94
Procent renhed 97%