Få mere at vide
Isobutylamin
Artikelnummer. 10420734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10420734 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10071514 250 mL Glasflaske 250ml
10366694 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10420734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122500025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-81-9
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
MDL nummer MFCD00008146
InChI nøgle KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
IUPAC navn 2-methylpropan-1-amin
SMIL CC(C)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutylamine
Smeltepunkt -85,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7300g/mL
Kogepunkt 64,0 °C til 71,0 °C
Flammepunkt −9 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2NH2
Brydningsindeks 1.397
Mængde 2.5 L
Beilstein 04, 163
Merck Index 15, 5177
Specifik vægtfylde 0.73
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Formel vægt 73.14
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.