Få mere at vide
Isobutylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 78-81-9 |
| Smeltepunkt | -85°C |
| Tæthed | 0.736 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 68°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (CH3)2CHCH2NH2 |
| MDL nummer | MFCD00008146 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Isobutylamine, Isobutylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.14 |
| Grad | Research |