Få mere at vide
Isobutylamin, 99%
Artikelnummer. 11498843
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498843 250 mL 250ml
11488843 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11017.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73,139 g/mol
Isobutylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobutylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (1000 mg
/ml ved 25 C), ether, °alkohol, acetone og benzen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-81-9
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.139
MDL nummer MFCD00008146
InChI nøgle KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
IUPAC navn 2-methylpropan-1-amin
SMIL CC(C)CN
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Isobutylamine
Smeltepunkt °C til 85 °C
Tæthed 0.736 g/mL
Kogepunkt 67 °C til 69 °C
Flammepunkt -9 °C (15 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.397
Mængde 250 mL
FN nummer UN1214
Beilstein 385626
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,5132
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1000 mg/ml ved 25 °C), ether, alkohol, acetone og benzen.
Formel vægt 73.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutylamine
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutylamine
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.