Få mere at vide
Isobutyl vinyl ether 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325919
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325919 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325919 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14394900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl Vinyl Ether
CAS 109-53-5
Analyt- eller komponentnavne Isobutyl Vinyl Ether
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H12 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ether, isobutyl vinyl (8CI), 1-(Ethenyloxy)-2-methylpropane, IVE, Isobutanol vinyl ether, Isobutoxyethene, Isobutyl vinyl ether, Lutonal LR 8500, NSC 8265, Vinoflex MO 400, Vinyl isobutyl ether, iso-Butyl vinyl ether, Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl-
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMIL CC(C)COC=C
IUPAC navn 1-ethenoxy-2-methylpropane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 100.0888 g/mol