Få mere at vide
Isobutyl p-Toluenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl p-toluenesulfonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3S/c1-9(2)8-14-15(12,13)11-6-4-10(3)5-7-11/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 228.082 |