Få mere at vide
Isobutylnitrit, TRC
Artikelnummer. 30009490
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009490 500 mg
30005457 1 g
30004652 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI357945500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-56-3
Molekylær formel C4 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Synonym Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
IUPAC navn 2-methylpropylnitrit
SMIL CC(C)CON=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl Nitrite
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Formel vægt 103.063