Få mere at vide
Alfa Aesar™ Isobutyl nitrite, 95%, stab. with potassium carbonate
Artikelnummer. 15468829
Skift visning
Mængde:
25mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468829 25mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 15468829 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L05259.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl nitrite
Navn note stabilized with potassium carbonate
CAS 542-56-3
Kogepunkt 66°C to 67°C
Flammepunkt −21°C (−5°F)
Molekylær formel C4H9NO2
Lineær formel (CH3)2CHCH2ONO
MDL nummer MFCD00002056
Mængde 25mL
FN nummer UN2351
Beilstein 1699518
Merck Index 14,5149
Synonym isobutyl nitrite, isobutylnitrite, nitrous acid, 2-methylpropyl ester, nitrous acid, isobutyl ester, blackjack, isobutylnitrit, unii-gw9wab6qom, ccris 1099, ibn, nitrous acid 2-methylpropyl ester
InChI nøgle APNSGVMLAYLYCT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CON=O
IUPAC navn 2-methylpropyl nitrite
Molekylvægt (g/mol) 103.121
PubChem CID 10958
ChEBI CHEBI:46643
Formel vægt 103.12
Procent renhed 95%