missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isobutyl Methyl Ketone, Supelco™

Artikelnummer. 15831201
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15831201 25 L -
15826660 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15831201 Leverandør Supelco Leverandørnr. 8208206025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

EMPLURA™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 108-10-1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isobutyl Methyl Ketone
Smeltepunkt −80°C (lit.)
Tæthed 0.801 g/mL at 25°C
Mængde 25 L
Molekylær formel (CH3)2CHCH2COCH3
MDL nummer MFCD00008938
Synonym 4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone, 4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
Kogepunkt 117°C to 118°C
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.