Få mere at vide
Isobutylmethacrylat, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10239460 1 kg Glasflaske 1kg
10166713 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412680010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-86-9 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-86-9
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00008931,MFCD00084435
InChI nøgle RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
PubChem CID 7352
IUPAC navn 2-methylpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(C)COC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl methacrylate
Navn note Stabilized
Surhed 0.005% max. (as methacrylic acid)
Smeltepunkt -37.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 155.0°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(CH3)COOCH2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Stabilisator 15 to 20ppm MEHQ
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske