Få mere at vide
Isobutyl methacrylate, 99.5+%, stab. with 10ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11384927
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384927 1 L 1 L
11374927 250 mL 250ml
11364927 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041948.K2
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-86-9 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Plastindustrien: anvendes til fremstilling af indeholdende aktiv hydroxyacrylharpiks. Belægninger med epoxyharpiks, diisocyanat og melaminformaldehydharpikskonfiguration, der anvendes til fremstilling af en to-komponent belægning. I olieindustrien som additiver til smøreolievask. I elektronikindustrien bruges som elektronmikroskop til at fjerne vandet. Tekstilindustrien anvendes til fremstilling af klæbende stof. Anvendes som kemiske reagenser i analytisk kemi. Derudover også brugt til vand-ublandbart indlejringsmiddel, der anvendes til syntese af medicinske polymermaterialer, termohærdende belægninger og klæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-86-9
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00008931,MFCD00084435
InChI nøgle RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
PubChem CID 7352
IUPAC navn 2-methylpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(C)COC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl methacrylate
Navn note Stabilized with 10ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 0.889 g/mL
Kogepunkt 155°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Mængde 1 L
FN nummer UN2283
Beilstein 1747595
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C,2g/L
Formel vægt 142.2
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Væske