Få mere at vide
Isobutylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11433178
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433178 25 g 25g
11423178 5 g 5g
11443178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18932.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 591-82-2 | C5H9NS | 115,194 g/mol
Det er isothiocyanatforbindelse, der bruges til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er isothiocyanatforbindelse, der bruges til proteomikforskning.
Opløselighed
Hydrolyserer med vand.
Bemærkninger
Fugtfølsom, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-82-2
Molekylær formel C5H9NS
Molekylvægt (g/mol) 115.194
MDL nummer MFCD00022062
InChI nøgle NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
PubChem CID 68960
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methylpropan
SMIL CC(C)CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl isothiocyanate
Tæthed 0.94
Kogepunkt 160 °C til 162 °C
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.498
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1740371
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer med vand.
Formel vægt 115.2
Procent renhed 97%