Få mere at vide
Isobutylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069571
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10069571 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10069571 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01703EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl isothiocyanate
CAS 591-82-2
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9400g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H9NS
Lineær formel (CH3)2CHCH2NCS
MDL nummer MFCD00022062
Mængde 10 g
Synonym isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
InChI nøgle NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CN=C=S
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 115.194
PubChem CID 68960
Formel vægt 115.2
Procent renhed 97%