Få mere at vide
Isobutylisobutyrat, 98%
Beskrivelse
Isobutylisobutyrat anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel, især til nitrocelluloselakker og fortyndere samt belægninger til plastunderlag og belægninger med højt faststofindhold. Størstedelen af slutanvendelser er i belægninger (biler, industri, træmøbler og grafisk kunst).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isobutylisobutyrat anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel, især til nitrocelluloselakker og fortyndere samt belægninger til plastsubstrater og belægninger med højt faststofindhold. Størstedelen af slutanvendelser er i belægninger (biler, industri, træmøbler og grafisk kunst).
Opløselighed Opløseligt i vand (1 g
/L ved 20oc).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl isobutyrate |
| Smeltepunkt | -81 °C |
| Kogepunkt | 147 °C til 149 °C |
| Flammepunkt | 37 °C (98 °F) |
| Lugt | Frugtlignende |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN2528 |
| Beilstein | 1701355 |
| Merck Index | 14,5145 |
| Formel vægt | 144.22 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isobutyl isobutyrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl isobutyrate