Få mere at vide
Isobutyl hexanoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032136
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31032136 25 g 25g
31016210 100 g -
31020173 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31032136 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13006225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl hexanoate
CAS 105-79-3
Molekylær formel C10H20O2
MDL nummer MFCD00048870
Mængde 25 g
SMIL CCCCCC(OCC(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 172.26
Procent renhed 98%