missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isobutyl Ethyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30404971
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404971 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI627050500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Ethoxy-2-methylpropane
CAS 627-02-1
Molekylær formel C6 H14 O
Mængde 500 mg
Synonym Isobutyl Ethyl Ether, Propane, 1-ethoxy-2-methyl-, Ether, ethyl isobutyl (6CI,7CI,8CI), 1-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl iso-butyl ether, Ethyl isobutyl ether, Isobutyl ethyl ether
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-4-7-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOCC(C)C
IUPAC navn 1-ethoxy-2-methylpropane
Molekylvægt (g/mol) 102.175
Formel vægt 102.104
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.