Få mere at vide
Isobutyl-d9 Paraben, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl-d9 Paraben |
| CAS | 1215460-35-7 |
| Molekylær formel | C11H5D9O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Methylpropyl-d9 Ester, 2-Methylpropyl-d9 p-Hydroxybenzoate, Isobutyl-d9 4-Hydroxybenzoate, Isobutyl-d9 p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid Isobutyl-d9 Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3,7D2,8D |
| SMIL | OC1=CC=C(C(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vægt | 203.1508 |