Få mere at vide
Isobutyl chloroformate, 98%
Artikelnummer. 10675052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10675052
Brand: Thermo Scientific Acros 176181000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 543-27-1 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-27-1
Molekylær formel C5H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 136.58
MDL nummer MFCD00000642
InChI nøgle YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
PubChem CID 62365
IUPAC navn 2-methylpropylcarbonochloridat
SMIL CC(C)COC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl chloroformate
Navn note 98%
Tæthed 1.0475g/mL
Kogepunkt 128.7°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. diisobutyl carbonate (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2CH2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4080
Mængde 100 g
Beilstein 03, 12
Fieser 06,307
Merck Index 15, 5184
Specifik vægtfylde 1.0475
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol,miscible with benzene,chloroform,acetone,toluene
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.