Få mere at vide
Isobutyl Bromoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl Bromoacetate |
| CAS | 59956-48-8 |
| Molekylær formel | C6H11BrO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Methylpropyl Monobromoacetate, 2-Methylpropyl-bromo-ester Acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-5(2)4-9-6(8)3-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)COC(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-methylpropyl 2-bromoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vægt | 193.9942 |