Få mere at vide
Isobutylalkohol 5000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311664
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311664 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311664 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011079ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanol
CAS 78-83-1
Analyt- eller komponentnavne Isobutanol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C4 H10 O
Koncentration 5000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Propanol, 2-methyl-, Isobutyl alcohol (8CI), 2-Methyl-1-propanol, 1-Hydroxy-2-methylpropane, 1-Isobutanol, 1-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isobutanol, Isopropyl carbinol, NSC 5708, iso-Butyl alcohol, 2-Methylpropanol
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMIL CC(C)CO
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 74,0732 g/mol