Få mere at vide
Isobutylakrylat, 99%, stikke med 100 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11313346
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313346 100 mL 100ml
11323346 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12739.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 106-63-8 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-63-8
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00042865
InChI nøgle CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acrylate, isobutyl propenoate, isobutyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, acrylic acid, isobutyl ester, 2-methylpropyl acrylate, isobutylester kyseliny akrylove, propenoic acid, isobutyl ester, ccris 4828, hsdb 610
PubChem CID 7819
IUPAC navn 2-methylpropylprop-2-enoat
SMIL CC(C)COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl acrylate
Navn note stabiliseret med 100 ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -61 °C
Tæthed 0.888
Kogepunkt 139 °C
Flammepunkt 32 °C (89 °F)
Lineær formel CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.415
Mængde 100 mL
FN nummer UN2527
Beilstein 1749388
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%