Få mere at vide
Isobutyl Acetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl Acetoacetate |
| CAS | 7779-75-1 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-Methylpropyl-3-oxobutanoate, Isobutyl-3-oxobutanoate, Isobutyl Ester Acetoacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)COC(=O)CC(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |