missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isobutyl Acetate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15871031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15871031 100 mL
15826650 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15871031 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205570100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 110-19-0

Tekniske data

Smeltepunkt -99°C
Tæthed 0.87 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 116°C to 118°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3COOCH2CH(CH3)2
MDL nummer MFCD00008932
Mængde 100 mL
Synonym Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester, Isobutyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.