Få mere at vide
Isobutylacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412697
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 11412697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14892.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Isobutylacetat anvendes som opløsningsmiddel til lak, fortynder, fugemasse, parfume og nitrocellulose. Yderligere bruges det som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Isobutylacetat anvendes som opløsningsmiddel til lak, fortynder, fugemasse, parfume og nitrocellulose. Yderligere bruges det som et smagsstof.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, methanol og acetone. Let blandbar med vand og kultetrachlorid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-19-0
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008932
InChI nøgle GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC navn 2-methylpropylacetat
SMIL CC(C)COC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl acetate
Smeltepunkt -99°C
Tæthed 0.87
Kogepunkt 116°C to 117°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.3895
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1213
Beilstein 1741909
Merck Index 14,5130
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether,methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Isobutyl acetate