Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl acetate |
| Smeltepunkt | -99,0 °C |
| Tæthed | 0.8730g/mL |
| Kogepunkt | 116,0 °C til 117,5 °C |
| Flammepunkt | 18 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CO2CH2CH(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1,3890 til 1,3910 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isobutyl acetate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl acetate