missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isobutanol, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutanol |
| Smeltepunkt | -108°C |
| CAS | 78-83-1 |
| Tæthed | 0.802 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | (CH3)2CHCH2OH |
| MDL nummer | MFCD00004740 |
| Synonym | Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol, Isobutanol |
| Kogepunkt | 106°C to 108°C/1013 hPa |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?