Få mere at vide
Isobutanol, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutanol |
| Smeltepunkt | -108°C |
| CAS | 78-83-1 |
| Tæthed | 0.802 g/cm³ at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 28°C (closed cup) |
| Molekylær formel | (CH3)2CHCH2OH |
| Synonym | Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol, Isobutanol |
| Kogepunkt | 106°C to 108°C (1013 hPa) |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Vis mere |