Få mere at vide
Isobutanol, spektrofotometrisk kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11348357
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348357 4 L 4 L
11338357 1 L 1 L
11328357 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032433.K7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 5ppm, H2O 0,10% | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,123 g/mol
Isobutanol er et reagens, der bruges i organiske reaktioner. Det anvendes til syntese af nye fluoreringsreagenser. Det bruges også i den lipase-katalyserede produktion af biodiesel som energikilde. Det fungerer som en katalysator for væskefase-esterificering af eddikesyre med ionbytterharpikser. Dehydrering af fermenteret isobutanol er nyttig til produktion af vedvarende kemikalier og brændstoffer. Det er velegnet til brug i ultraviolet spektrofotometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004740
InChI nøgle ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanol
Smeltepunkt -107 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.802
Mængde 4 L
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Tændingspunkt 390 °C (734 °F)
Lugt Fedt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.396
Analyseprocentområde >99%
Damptryk 4-40 hPa (3-30 mm Hg) ved 20 °C
FN nummer 1262
Beilstein 1730878
Kogepunkt 107 °C til 108 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og diethylether. Delvist blandbar med vand.
Formel vægt 74.12
Grad Spektrofotometri