Få mere at vide
Isobutanol, spektrofotometrisk kvalitet, 99+%
Beskrivelse
Isobutanol er et reagens, der bruges i organiske reaktioner. Det anvendes til syntese af nye fluoreringsreagenser. Det bruges også i den lipase-katalyserede produktion af biodiesel som energikilde. Det fungerer som en katalysator for væskefase-esterificering af eddikesyre med ionbytterharpikser. Dehydrering af fermenteret isobutanol er nyttig til produktion af vedvarende kemikalier og brændstoffer. Det er velegnet til brug i ultraviolet spektrofotometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutanol |
| Smeltepunkt | °C to 108°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.802 g/cm3 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 28°C (82°F) |
| Tændingspunkt | 390°C (734°F) |
| Lugt | Sweet |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.396 |
| Vis mere |