Få mere at vide
Isobutanol, 99%
Artikelnummer. 11476286
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476286 2500 mL 2500ml
11466286 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23091.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.68 DKK
    778.65 DKK / 2500ml
    Spare 87.03 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,123 g/mol
Isobutanol er et reagens, der bruges i organiske reaktioner. Det anvendes til syntese af nye fluoreringsreagenser. Det bruges også i den lipase-katalyserede produktion af biodiesel som energikilde. Det fungerer som en katalysator for flydende esterificering af eddikesyre med ionbytterharpikser. Dehydrering af fermenteret isobutanol er nyttig i produktionen af vedvarende kemikalier og brændstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Isobutanol
er et reagens, der anvendes i organiske reaktioner. Det anvendes til syntese af nye fluoreringsreagenser. Det bruges også i den lipase-katalyserede produktion af biodiesel som energikilde. Det fungerer som en katalysator for flydende esterificering af eddikesyre med ionbytterharpikser. Dehydrering af fermenteret isobutanol er nyttig i produktionen af vedvarende kemikalier og brændstoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og diethylether. Delvis blandbar med vand.
Bemærkninger
Undgå alle antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004740
InChI nøgle ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanol
pH 7
Smeltepunkt -108 °C
Tæthed 0.802
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.396
Lineær formel (CH3)2CHCH2OH
FN nummer UN1212
Beilstein 1730878
Merck Index 14,5131
Kogepunkt 107 °C til 108 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og diethylether. Delvist blandbar med vand.
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl alcohol