Få mere at vide
Isobutanol, 99%
Beskrivelse
Isobutanol er et reagens, der bruges i organiske reaktioner. Det anvendes til syntese af nye fluoreringsreagenser. Det bruges også i den lipase-katalyserede produktion af biodiesel som energikilde. Det fungerer som en katalysator for flydende esterificering af eddikesyre med ionbytterharpikser. Dehydrering af fermenteret isobutanol er nyttig i produktionen af vedvarende kemikalier og brændstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er et reagens, der anvendes i organiske reaktioner. Det anvendes til syntese af nye fluoreringsreagenser. Det bruges også i den lipase-katalyserede produktion af biodiesel som energikilde. Det fungerer som en katalysator for flydende esterificering af eddikesyre med ionbytterharpikser. Dehydrering af fermenteret isobutanol er nyttig i produktionen af vedvarende kemikalier og brændstoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og diethylether. Delvis blandbar med vand.
Bemærkninger
Undgå alle antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutanol |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -108°C |
| Tæthed | 0.802 |
| Kogepunkt | 107°C to 108°C |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 28°C (82°F) |
| Lugt | Sweet |
| Brydningsindeks | 1.396 |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2OH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isobutanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Isobutyl alcohol