Få mere at vide
Isobutanesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10714872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714872 1 g Glass bottle 1g
10129689 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 35432-36-1 | C4H9ClO2S | 156.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35432-36-1
Molekylær formel C4H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 156.63
InChI nøgle NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutanesulfonyl chloride, isobutylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropane-1-sulfonylchloride, 2-methyl-1-propylsulfonyl chloride, 2-methyl-1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl-propane-1-sulfonyl chloride, isobutane sulfonyl chloride, isobutane-1-sulfonylchloride, acmc-1ae06
PubChem CID 182236
IUPAC navn 2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
SMIL CC(C)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanesulfonyl chloride
Farve Brown to Colorless
Kogepunkt 77°C to 78°C (11.0 Torr)
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 156.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.