Få mere at vide
Isobutanesulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15441559
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441559 1 g 1g
15461559 250 mg 250mg
15451559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64378.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 35432-36-1 | C4H9ClO2S | 156,624 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35432-36-1
Molekylær formel C4H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 156.624
MDL nummer MFCD07369800
InChI nøgle NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutanesulfonyl chloride, isobutylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropane-1-sulfonylchloride, 2-methyl-1-propylsulfonyl chloride, 2-methyl-1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl-propane-1-sulfonyl chloride, isobutane sulfonyl chloride, isobutane-1-sulfonylchloride, acmc-1ae06
PubChem CID 182236
IUPAC navn 2-methylpropan-1-sulfonylchlorid
SMIL CC(C)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanesulfonyl chloride
Farve Farveløs
Tæthed 1.20 g/mL
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Lineær formel (CH3)2CHCH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.454
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1748728
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 156.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske