Få mere at vide
Isobutanamidoxim, TRC
Artikelnummer. 30389408
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30389408 25 g
1 options
Artikelnummer. 30389408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI78910025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanamidoxime
CAS 35613-84-4
Molekylær formel C4H10N2O
Mængde 25 g
Synonym Isobutyramide Oxime, Isobutyramidoxime, Isopropylcarboxamide Oxime, N-Hydroxy-2-methylpropanimidamide, N-Hydroxyisobutyramidine, N'-Hydroxyisobutyramidine
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h3,7H,1-2H3,(H2,5,6)
SMIL CC(C)\C(=N\O)\N
Molekylvægt (g/mol) 102.14
Formel vægt 102.0793