Få mere at vide
Isobornylmethacrylat, 85-90%, stabiliseret
Artikelnummer. 10239203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10239203 1 kg Glasflaske 1kg
10645711 50 g Glasflaske 50g
10194540 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10239203 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292090010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 7534-94-3 | C14H22O2 | 222,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7534-94-3
Molekylær formel C14H22O2
Molekylvægt (g/mol) 222.33
MDL nummer MFCD00081070
InChI nøgle IAXXETNIOYFMLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibma, isobornyl methacrylate, methacrylic acid isobornyl ester, iso-bornyl methacrylate, isobornyl methacrylate, technical grade, isobornyl methacrylate, stabilized with mehq, exo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-, 2-yl methacrylate, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PubChem CID 71311141
IUPAC navn [(1R,4R)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobornyl methacrylate
Navn note 85-90%
Smeltepunkt -60,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 245,0 °C
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 85% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4760 til 1,4780
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Stabilisator 100 til 200 ppm MEHQ
Formel vægt 222.33
Procent renhed 85-90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobornyl methacrylate, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.