Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobornyl methacrylate |
| Navn note | 85-90% |
| Smeltepunkt | -60,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9800g/mL |
| Kogepunkt | 245,0 °C |
| Flammepunkt | 101 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 85% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isobornyl methacrylate, stabilized
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.