Få mere at vide
Isobornyl Acrylate, TRC
Artikelnummer. 30389607
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30389607 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30389607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI779128500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isobornyl Acrylate
CAS 5888-33-5
Molekylær formel C13H20O2
Mængde 500 mg
Synonym Isobornyl acrylate
InChI formel InChI=1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m1/s1
SMIL C=CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
IUPAC navn [(1R,3R,4R)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 208.3
Formel vægt 208.1463