Få mere at vide
Isobornyl acrylate, tech. 85%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322387
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322387 250 g 250g
11312387 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09977.30
Request Bulk or Custom Format
Det bruges som UV-hærdende EB-hærdende klæbemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som UV-hærdende EB-hærdende klæbemiddel.
Opløselighed Vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5888-33-5
Molekylær formel C13H20O2
Molekylvægt (g/mol) 208.30
MDL nummer MFCD00080424
InChI nøgle PSGCQDPCAWOCSH-BOURZNODSA-N
Synonym isobornyl acrylate, acrylic acid isobornyl ester, 1,7,7-trimethyltricyclo 2.2.1 hepten-2-yl-2-propenoate
PubChem CID 122130333
IUPAC navn [(3R)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]prop-2-enoat
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(C2)OC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobornyl acrylate
Navn note stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt <-35°C
Tæthed 0.97
Kogepunkt 104°C to 106°C (4.5 mmHg)
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4795
Mængde 250 g
FN nummer UN3082
Beilstein 2254825
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 208.3
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobornyl acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobornyl acrylate