Få mere at vide
Isobornylacetat, TRC
Artikelnummer. 30399863
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30399863 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30399863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI780073250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobornyl Acetate
CAS 125-12-2
Molekylær formel C12 H20 O2
Mængde 250 mg
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2R,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-, Isoborneol, acetate (6CI,8CI), (±)-Isobornyl acetate, Isobornyl acetate, NSC 62486, Pichtosin, Pichtosine, exo-Bornyl acetate
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
IUPAC navn [(1S,3S,4S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 196.29
Formel vægt 196.1463