Få mere at vide
Isobornyl acetate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32239081
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
32239081 250 mL
1 options
Artikelnummer. 32239081 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8149980250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobornyl acetate
CAS 125-12-2
Tæthed 0.98 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt 215°C (1013 hPa)
Flammepunkt 89°C (closed cup)
Mængde 250 mL
Synonym Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate, Isobornyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 196.29
Grad Not Available