Få mere at vide
Isobornylacetat, 94%
Artikelnummer. 11312607
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312607 500 mL 500ml
11302607 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11748.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 125-12-2 | C12H20O2 | 196,29 g/mol
Isobornylacetat er et af de vigtigste kemikalier, der anvendes i parfumeriindustrien. Det bruges i toiletartikler og sæber som et smagsstof og antiseptika. En af hovedanvendelserne er som mellemprodukt til at producere kamfer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobornylacetat er et af de vigtigste kemikalier, der anvendes i parfumeriindustrien. Det bruges i toiletartikler og sæber som et smagsstof og antiseptika. En af hovedanvendelserne er som mellemprodukt til at producere kamfer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125-12-2
Molekylær formel C12H20O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00867808,MFCD00135943
InChI nøgle KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Synonym 1s,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl acetate
PubChem CID 6950273
IUPAC navn [(1S,3S,4S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]acetat
SMIL CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobornyl acetate
Tæthed 0.99
Kogepunkt 220 °C til 224 °C
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 500 mL
Beilstein 3197572
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 196.29
Procent renhed 94%