Få mere at vide
(±)-Isoborneol, 95%
Artikelnummer. 11488910
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488910 500 g 500g
11409067 25 g 25g
11419067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20632.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
Anvendes som en syntetisk smag, som mølafvisende, topisk medicin for forkølelsessår, muskelliniment og dampindåndet hostedæmpende middel. Det bruges også i Brugt i parfumer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som en syntetisk smag, som mølafvisende, topisk medicin mod forkølelsessår, muskelliniment og dampinhaleret hostedæmpende middel. Det bruges også i Brugt i parfumer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i dipropylenglycol, ethylalkohol (1g. i 2ml. 70% alkohol).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-76-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00074821
InChI nøgle DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonym dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
IUPAC navn (1R,3R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMIL CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Isoborneol
Smeltepunkt ∼210°C (sublimation)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Strong
Mængde 500 g
FN nummer UN1325
Beilstein 4126091
Merck Index 14,5128
Formel vægt 154.25
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoborneol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoborneol