Få mere at vide
(±)-Isoborneol, 95%
Produktkod. 11409067
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11409067 25 g 25g
11419067 100 g 100g
11488910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11409067 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B20632.14
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
Anvendes som en syntetisk smag, som mølafvisende, topisk medicin for forkølelsessår, muskelliniment og dampindåndet hostedæmpende middel. Det bruges også i Brugt i parfumer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som en syntetisk smag, som mølafvisende, topisk medicin mod forkølelsessår, muskelliniment og dampinhaleret hostedæmpende middel. Det bruges også i Brugt i parfumer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i dipropylenglycol, ethylalkohol (1g. i 2ml. 70% alkohol).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-76-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00074821
InChI nøgle DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonym dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
IUPAC navn (1R,3R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMIL CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (±)-Isoborneol
Smeltepunkt ∼210°C (sublimation)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Strong
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 4126091
Merck Index 14,5128
Formel vægt 154.25
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.