Få mere at vide
Isobergapten, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobergapten |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-9-6-10-8(4-5-15-10)12-7(9)2-3-11(13)16-12/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 216.0423 |